Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.0.1
Código de producto. p-9038002 Tienda Applied Biosystems Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 licencia
10 licencias
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15339341
Marca: Applied Biosystems™ 4461357
El software High Resolution Melt v3.0.1 es una herramienta completamente nueva y mejorada para realizar análisis mediante fusión de alta resolución (HRM).
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis posterior a PCR que se usa para identificar las variaciones en las secuencias de ácido nucleico. El método se basa en la detección de pequeñas diferencias en las curvas de fusión (disociación) de PCR. Se habilita mediante tintes de unión a ADN bicatenario de alta luminosidad en combinación con instrumentos de PCR en tiempo real con un control preciso de la rampa de temperatura, capacidades avanzadas de captura de datos y acceso a software diseñado específicamente para el análisis de HRM. El software de fusión de alta resolución v3.0.1 lleva la HRM a los sistemas de PCR en tiempo real StepOne™ y StepOnePlus™, así como al sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast, además de tener características que hacen que los resultados de HRM rápidos y precisos sean más accesibles que nunca.
Características clave del producto:
• Mínima contribución del usuario para lograr resultados: el software aplica automáticamente la configuración de análisis predeterminada/guardada al abrir un archivo de experimento
• Fácil recuperación: la nueva biblioteca de configuración de análisis guarda la configuración para futuros experimentos
• Mayor exactitud: el algoritmo de agrupación distingue con precisión genotipos de control y variantes
• Mayor sensibilidad: el software permite la entrada del número esperado de grupos para SNP difíciles de detectar (clase 4)
• Capacidad para lograr más en un procesado: análisis independiente de múltiples ensayos realizados en una sola placa
• Accesos directos en configuración de experimentos: funciones directas de copiar y pegar con Excel; la información de los pocillos y el diseño de la placa se muestran claramente en Vista de placa
. Minimice la contribución del usuario para obtener resultados y recuperar fácilmente los ajustes de análisis
. El software de fusión de alta resolución v3.0.1 aplica automáticamente los ajustes de análisis predeterminados o guardados al abrir un archivo de experimento, lo que permite al usuario obtener resultados sin apenas hacer nada. También incluye una nueva biblioteca de configuración de análisis, que permite al usuario guardar ajustes optimizados y recuperarlos fácilmente para utilizarlos en futuros experimentos.
Obtenga una mayor precisión y aumente su sensibilidad
El software v3.0.1 utiliza un algoritmo de agrupación mejorado que ayuda a distinguir con precisión los genotipos de control y variante, así como permite al usuario introducir el número esperado de grupos para aumentar la sensibilidad para los genotipados de SNP difíciles de detectar.
Logre más resultados al mismo tiempo
Con el software v3.0.1, ahora puede realizar análisis independientes de varios ensayos que se procesan en una sola placa.
Ponga sus experimentos en marcha rápidamente gracias a los accesos directos de configuración
Los usuarios del software de fusión de alta resolución v3.0.1 pueden copiar y pegar datos directamente de hojas de cálculo de Excel para configurar sus experimentos rápidamente. Vista de placa también muestra claramente la información de los pocillos y el diseño de la placa para facilitar la configuración de la placa.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento CD de software, clave de licencia
Para utilizar con (equipo) Sistema 7500 Fast, StepOne™, StepOnePlus™
Tipo de software Software de análisis HRM
Tipo de producto Software
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real (PCRq)
Sistema operativo Windows 7, Windows XP Pro SP2
Cantidad 1 licencia
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.