Learn More
Applied Biosystems™ High Resolution Melt Software v3.0.1
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El análisis mediante fusión de alta resolución (HRM) es un método de análisis posterior a PCR que se usa para identificar las variaciones en las secuencias de ácido nucleico. El método se basa en la detección de pequeñas diferencias en las curvas de fusión (disociación) de PCR. Se habilita mediante tintes de unión a ADN bicatenario de alta luminosidad en combinación con instrumentos de PCR en tiempo real con un control preciso de la rampa de temperatura, capacidades avanzadas de captura de datos y acceso a software diseñado específicamente para el análisis de HRM. El software de fusión de alta resolución v3.0.1 lleva la HRM a los sistemas de PCR en tiempo real StepOne™ y StepOnePlus™, así como al sistema de PCR en tiempo real 7500 Fast, además de tener características que hacen que los resultados de HRM rápidos y precisos sean más accesibles que nunca.
Características clave del producto:
• Mínima contribución del usuario para lograr resultados: el software aplica automáticamente la configuración de análisis predeterminada/guardada al abrir un archivo de experimento
• Fácil recuperación: la nueva biblioteca de configuración de análisis guarda la configuración para futuros experimentos
• Mayor exactitud: el algoritmo de agrupación distingue con precisión genotipos de control y variantes
• Mayor sensibilidad: el software permite la entrada del número esperado de grupos para SNP difíciles de detectar (clase 4)
• Capacidad para lograr más en un procesado: análisis independiente de múltiples ensayos realizados en una sola placa
• Accesos directos en configuración de experimentos: funciones directas de copiar y pegar con Excel; la información de los pocillos y el diseño de la placa se muestran claramente en Vista de placa
. Minimice la contribución del usuario para obtener resultados y recuperar fácilmente los ajustes de análisis
. El software de fusión de alta resolución v3.0.1 aplica automáticamente los ajustes de análisis predeterminados o guardados al abrir un archivo de experimento, lo que permite al usuario obtener resultados sin apenas hacer nada. También incluye una nueva biblioteca de configuración de análisis, que permite al usuario guardar ajustes optimizados y recuperarlos fácilmente para utilizarlos en futuros experimentos.
Obtenga una mayor precisión y aumente su sensibilidad
El software v3.0.1 utiliza un algoritmo de agrupación mejorado que ayuda a distinguir con precisión los genotipos de control y variante, así como permite al usuario introducir el número esperado de grupos para aumentar la sensibilidad para los genotipados de SNP difíciles de detectar.
Logre más resultados al mismo tiempo
Con el software v3.0.1, ahora puede realizar análisis independientes de varios ensayos que se procesan en una sola placa.
Ponga sus experimentos en marcha rápidamente gracias a los accesos directos de configuración
Los usuarios del software de fusión de alta resolución v3.0.1 pueden copiar y pegar datos directamente de hojas de cálculo de Excel para configurar sus experimentos rápidamente. Vista de placa también muestra claramente la información de los pocillos y el diseño de la placa para facilitar la configuración de la placa.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | CD de software, clave de licencia |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema 7500 Fast, StepOne™, StepOnePlus™ |
| Tipo de software | Software de análisis HRM |
| Tipo de producto | Software |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Sistema operativo | Windows 7, Windows XP Pro SP2 |
| Cantidad | 1 licencia |