Learn More
Masterflex™ Tubos PFA-450 de alta pureza
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
1/8 pulg, 3,2 mm
1/4 pulg, 6,4 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- Ideales para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, medioambientales, de procesamiento de semiconductores, de alimentos y bebidas, de autoanalizadores y nucleares
- Bajo nivel de extraíbles con agua desionizada y ácidos, alta resistencia a la tensión y al agrietamiento
- La resina cumple con la FDA (21 CFR 177.1550)
- Los tubos se fabrican conforme a GMP
- Intervalo de temperatura: De - 195 a 260 °C
- Esterilice mediante autoclave, óxido de etileno, irradiación gamma y calor seco
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (imperial) | 1/8 pulg |
| Diámetro interior (métrico) | 3 mm |
| Material | PFA |
| Diámetro exterior (imperial) | 1/4 pulg, 6,4 mm |
| Longitud global (imperial) | 25 pies |
| Longitud global (métrico) | 7,6 m |
| Grosor (imperial) | 1/16 pulg |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) | -320 °F |
| Mostrar más |