Learn More
Idex Uniones de alta presión y volumen muerto cero
Código de producto. p-68828
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,01 in
0,02 in
Volumen de barrido:
0,071 µl
0,283 μL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13010410
Marca: Idex 0201437
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las uniones PEEK ZDV proporcionan resultados exactos
  • Trayectoria de fluido de PEEK inerte
  • Configuración de 10-32 conos
Especificaciones
Tipo Unión
Diámetro interior (imperial) 0,01 in
Tasa de presión 6000 psi
Volumen de barrido 0,071 µl
Cantidad Each
Material PEEK
Para utilizar con (equipo) 0,16 cm (1/16 pulg) Tubos OD