Learn More
Trajan™ Jeringa de alta presión
Código de producto. 12977536
Change view
Click to view available options
Estilo de punta de aguja:
Orificio lateral con manguito
bisel
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Estilo de punta de aguja unitSize
12977536 bisel cada uno
12987536 Orificio lateral con manguito cada uno
2 options
Código de producto. 12977536
Marca: Trajan™ 008170
Diseñada para el muestreo de gas a alta presión
  • Diseñado para muestreo de gas a alta presión (con valor nominal de 500 psi/34,47 bar)
  • Equipado con una válvula de activación/desactivación estanca al gas y una aguja de alta presión de 7 cm y calibre de 23
Especificaciones
Calibre de aguja 23 G
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,37 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,63 mm
Tipo de producto Jeringa de alta presión
Cantidad 1 por unidad
Volumen (métrico) 1 ml
Estilo de punta de aguja bisel