Learn More
UVP Lámpara de inspección de oblea de alta intensidad
Código de producto. 11760597
Change view
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
11760597 365 nm cada uno
1 options
Código de producto. 11760597
Marca: UVP 95012704
Solo quedan null
Especificaciones
Tensión 115 V
Vataje 100 W
Wavelength 365 nm
Modelo B-100YP
Tipo de producto Lámpara de inspección de oblea de alta intensidad