Learn More
Kartell™ Bandejas de poliestireno de alto impacto Plastilab™
Código de producto. p-8005828
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
0,4 L
0,8 L
1,4 L
1,6 L
1,9 L
2,8 L
3,8 L
5,4 L
7,8 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 20
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11391245 1,4 L cada uno
11381245 0,8 L cada uno
11371205 1,9 L cada uno
10223951 1,6 L paquete de 20
11351205 2,8 L cada uno
11311255 5,4 L cada uno
10459972 3,8 L paquete de 20
11331205 0,4 L cada uno
10142711 7,8 L paquete de 10
9 options
Código de producto. 11391245
Marca: Kartell™ 0570603
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Aptas para alimentos y uso general de laboratorio.
  • Pies con reborde que garantizan la estabilidad.
  • No esterilizables en autoclave
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1,4 L
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Ext.: 303 × 151 × 42 mm; int.: 270 x 120 x 30 mm
Color Blanco
Altura (métrico) 30 mm (interior), 42 mm (exterior)
Longitud (métrico) 260 mm (interior), 303 mm (exterior)
Material Poliestireno
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 110 mm (interior), 151 mm (exterior)
Para utilizar con Productos alimenticios y de uso general de laboratorio
N.° por paquete 20/Paq.
Forma Rectangulares
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave