Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de níquel de perfil alto
Código de producto. 15493575
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 ml
30 ml
50 ml
75mL
100 ml
250mL
500mL
Diámetro exterior (métrico):
38mm
41mm
44mm
54mm
61mm
84mm
101mm
Altura (métrico):
35mm
43mm
51mm
57mm
62mm
78mm
91mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Diámetro exterior (métrico) Altura (métrico) unitSize
15493575 20 ml 38mm 35mm cada uno
15463585 30 ml 41mm 43mm cada uno
15423595 50 ml 44mm 51mm cada uno
15483595 75mL 54mm 57mm cada uno
15443605 100 ml 61mm 62mm cada uno
15403625 250mL 84mm 78mm cada uno
15483625 500mL 101mm 91mm cada uno
7 options
Código de producto. 15493575
Marca: Thermo Scientific Chemicals 035883.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Perfil alto
Material Níquel
Capacidad (métrico) 20 ml
Diámetro exterior (métrico) 38mm
Altura (métrico) 35mm
Product Type Crisol de níquel
Diámetro de base (métrico) 22mm