Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Vaso de precipitados de forma alta
Descripción
- Conforme a DIN 12331/ISO 3819
- Con graduación
- Con boquilla
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 38 mm |
| Capacidad (métrico) | 50 mL |
| Material | Vidrio |
| Altura (métrico) | 70 mm |
| Cantidad | 10 |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |