Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Vaso de precipitados de forma alta
Código de producto. 10727711
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10727711 800 mL paquete de 10
10345691 50 mL paquete de 10
10121381 100 mL paquete de 10
10567671 150 mL paquete de 10
10672282 1000 mL paquete de 10
10274291 3000 mL paquete de 2
6 options
Código de producto. 10727711
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07004067
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso de precipitados de forma alta
  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819
  • Con graduación
  • Con boquilla
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 90 mm
Capacidad (métrico) 800 mL
Material Vidrio
Altura (métrico) 175 mm
Cantidad 10
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331