Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Vaso de precipitados de forma alta
Código de producto. 10274291
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10274291 3000 mL paquete de 2
10345691 50 mL paquete de 10
10121381 100 mL paquete de 10
10567671 150 mL paquete de 10
10727711 800 mL paquete de 10
10672282 1000 mL paquete de 10
6 options
Código de producto. 10274291
Marca: Lenz Laborglasintrumente™ 07004076
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Vaso de precipitados de forma alta
  • Conforme a DIN 12331/ISO 3819
  • Con graduación
  • Con boquilla
  • Material: DURAN™
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 135 mm
Capacidad (métrico) 3000 mL
Material Vidrio
Altura (métrico) 280 mm
Cantidad 2
Graduated Sí
Certificaciones/conformidad ISO 3819, DIN 12331