Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Vaso de precipitados de forma alta
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 mL
100 mL
150 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 2
Descripción
- Conforme a DIN 12331/ISO 3819
- Con graduación
- Con boquilla
- Material: DURAN™
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro exterior (métrico) | 48 mm |
| Capacidad (métrico) | 100 mL |
| Material | Vidrio |
| Altura (métrico) | 80 mm |
| Cantidad | 10 |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3819, DIN 12331 |