Learn More
Lenz Laborglasintrumente Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas
Código de producto. p-7222658
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
Bola y cavidad KF 50
Cono y toma NS 45/50
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. N.º de junta cónica estándar unitSize
10284481 Cono y toma NS 45/50 cada uno
11596814 Bola y cavidad KF 50 cada uno
2 options
Código de producto. 10284481
Marca: Lenz Laborglasintrumente 05255000
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Fabricado con materiales de alta calidad. Cada paso de fabricación se prueba mediante un amplio sistema de gestión de calidad, basado en DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Condensadores de alta eficiencia con cuatro bobinas de refrigeración
  • Área de refrigeración: 2.350 cm²
  • Longitud de la camisa: 300 mm
  • Fabricados con tubos DURAN™
  • Unidad de embalaje: 1 unidad
Spezifikation
Longitud de la chaqueta (métrico) 300 mm
N.º de junta cónica estándar Cono y toma NS 45/50
Material Vidrio Duran
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.