Learn More
Scientific Industries SI™ Insertos de espuma de alta densidad
Descripción
- Para usar con plataforma rebajada Vortex-Genie 2 y Vortex-Genie Pulse
- Tiene capacidad para:
- Tubos de 9 a 16 mm
- Tubos de 14 a 29 mm
- Tubos de 29 a 37 mm
- El inserto de espuma en blanco permite personalizar los vasos con forma extraña
- Todos los elementos incluidos en el conjunto de muestras grandes (Modelo 302)
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | La familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y el pulso Vortex-Genie para vasos de precipitados, matraces y tubos grandes. |
| Incluye | Un surtido de insertos de espuma para tubos de varios diámetros (9 mm a 37 mm), 1 encastre de espuma en blanco para la personalización. |
| Es necesaria | Plataforma rebajada 15547325 |