Learn More
IBA Lifesciences Resina de alta capacidad Strep-Tactin™ Superflow™
Código de producto. 12856456 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Cantidad:
4 ml
20 ml
50 ml
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 ml
4 ml
50 ml
Código de producto. 12856456
missing translation for 'mfr': IBA Lifesciences 21208002
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
La resina Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una suspensión al 50 % para purificar las proteínas de fusión de etiquetas Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™
  • Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad es una agarosa al 6 % acoplada a la variante de la estreptavidina Strep-Tactin™ y aplicable para la purificación de proteínas de fusión Strep-tag™II o Twin-Strep-tag™.
  • En comparación con Strep-Tactin™ Superflow™, Strep-Tactin™ Superflow™ de alta capacidad tiene una mayor densidad de Strep-Tactin™ inmovilizada, lo que multiplica de 3 a 5 veces el rendimiento de la proteína purificada.
  • La suspensión se puede utilizar para el empaquetado de columnas de flujo por gravedad, ya que la resina está optimizada para cromatografía de afinidad de columnas, en vez de la purificación por lotes.
  • Para empaquetar una columna con un volumen de lecho de resina de 1 ml, es necesaria una suspensión de 2 ml al 50 %.
Especificaciones
Cantidad 4 ml
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Capacidad de unión Biotina: > 900 nmol/ml de resina
Tipo de producto Suspensión de resina de alta capacidad
Para uso exclusivo en investigación.