Learn More
Taylor Wharton™ HC Series Cryogenic Storage Dewar
Descripción
- Easy operation, lightweight one-piece snap-on lid and neck tube assures tight closure and easy access
- Convenient larger handles
- Advanced multi-layer insulation, latest vacuum technology systems and other premium materials provide leading industry performance
- Engineering utilised finite element analysis, with specific testing to create durable aluminium dewars
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 20 L Cryogenic Dewar, holds vials or straws |
| Diámetro (métrico) | 396 mm |
| Modelo | HC20 |
| Velocidad evaporación estática | 0.23 L/Day |
| Tiempo contención estático | 87 Days |
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Material | Aluminum |
| Para utilizar con (aplicación) | Long term storage of biological material at -196°C |
| Altura exterior (imperial) | 24.2 in. |
| Altura exterior (métrico) | 615 mm |
| Mostrar más |