Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-200132242 Tienda Labconco Corporation Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
cada uno
Material (recubrimiento):
Politetrafluoroetileno (PTFE)
Código de producto. unitSize Material (recubrimiento)
30533413 cada uno -
30533414 cada uno Politetrafluoroetileno (PTFE)
2 options
Código de producto. 30533413
Marca: Labconco 7555500
Rotors for use with Labconco™ CentriVap™ Pro Vacuum Concentrators. Stainless steel and PTFE coated options available.
  • Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
  • Stackable design
  • Stainless steel material\
  • Optional PTFE coated
Especificaciones
Material Stainless Steel
Tipo Rotor
Sistema de rotor CentriVap Pro
Altura (imperial) 1.8 in.
Altura (métrico) 4.57 cm
Diámetro (imperial) 11.4 in.
Diámetro (métrico) 28.96 cm