Learn More
Labconco High Capacity Micro and 12 x 32 Rotor - CentriVap Pro
Tienda Labconco Corporation Productos
Descripción
- Compatible with CentriVap Pro Vacuum Concentrators
- Stackable design
- Stainless steel material\
- Optional PTFE coated
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Stainless Steel |
| Tipo | Rotor |
| Sistema de rotor | CentriVap Pro |
| Altura (imperial) | 1.8 in. |
| Altura (métrico) | 4.57 cm |
| Diámetro (imperial) | 11.4 in. |
| Diámetro (métrico) | 28.96 cm |