missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIGD2A Antibody [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30161314
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30161314 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30161314

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP321440JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HIGD2A Polyclonal antibody specifically detects HIGD2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIGD2A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen HIG1 domain family member 2A, HIG1 domain family, member 2A, HIG1 hypoxia inducible domain family, member 2A, MGC2198
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human HIGD2A fragment
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 192286
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.