missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF3A Monoclonal Antibody (OTI5B7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018448
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17538912 30 μL 30 microlitros
17518912 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17538912

Marca: Origene Technologies TA800761S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HIF3A Monoclonal antibody specifically detects HIF3A in Canine, Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno HIF3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HSPD1
N.º de referencia del gen P10809, P49818, P63038
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7; BHLHE17; Class E basic helix-loop-helix protein 17; HIF-3 alpha; HIF3 alpha 1; HIF3A; HIF-3A; HIF-3-alpha; HIF3-alpha; HIF3-alpha-1; hypoxia inducible factor 3 alpha; hypoxia inducible factor 3 alpha subunit; hypoxia inducible factor 3, alpha subunit; hypoxia inducible factor 3a; hypoxia inducible factor three alpha; hypoxia-inducible factor 3 alpha; hypoxia-inducible factor 3-alpha; Inhibitory PAS domain protein; IPAS; Member of PAS protein 7; Mop7; Neonatal and embryonic PAS protein; NEPAS; PAS domain-containing protein 7; PASD7
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HSPD1 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15510, 3329, 478854
Especies diana Canine, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.