missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HIF3A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17209833 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17209833 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17209833

Marca: Invitrogen™ PA5117331

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Centrifuge briefly prior to opening.

Cell growth and viability is compromised by oxygen deprivation (hypoxia). Hypoxia-inducible factors, including HIF-1 alpha, HIF-1 beta (also designated Arnt 1), EPAS-1 (also designated HIF-2 alpha) and HIF-3 alpha, induce glycolysis, erythropoiesis and angiogenesis in order to restore oxygen homeostasis. Hypoxia-inducible factors are members of the Per-Arnt-Sim (PAS) domain transcription factor family. In response to hypoxia, HIF-1 alpha is upregulated and forms a heterodimer with Arnt 1 to form the HIF-1 complex. The HIF-1 complex recognizes and binds to the hypoxia responsive element (HRE) of hypoxia-inducible genes, thereby activating transcription.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF3A
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1.48 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica HIF3A
N.º de referencia del gen Q9Y2N7
Alias de gen Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP7; BHLHE17; Class E basic helix-loop-helix protein 17; HIF-3 alpha; HIF3 alpha 1; HIF3A; HIF-3A; HIF-3-alpha; HIF3-alpha; HIF3-alpha-1; hypoxia inducible factor 3 alpha; hypoxia inducible factor 3 alpha subunit; hypoxia inducible factor 3, alpha subunit; hypoxia inducible factor 3a; hypoxia inducible factor three alpha; hypoxia-inducible factor 3 alpha; hypoxia-inducible factor 3-alpha; Inhibitory PAS domain protein; IPAS; Member of PAS protein 7; Mop7; Neonatal and embryonic PAS protein; NEPAS; PAS domain-containing protein 7; PASD7
Símbolos de los genes HIF3A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the C-terminus region of human HIF3 alpha. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 64344
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.