Learn More
Novus Biologicals HIF2A / HIF2 alpha antibody 0,1ml
Marca:  Novus Biologicals NB100-122
Encompass
HIF2A / HIF2 alpha antibody 0,1ml
Código de producto. 11395362
  • en la oferta / 0.10 ml
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Ver productos alternativos »
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.