missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HIF-1 alpha Antibody (2443B) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30173996
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30173996 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30173996 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP275977JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

HIF-1 alpha Monoclonal antibody specifically detects HIF-1 alpha in Human samples. It is validated for Western Blot,Simple Western,Gene Knock-Out,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HIF-1 alpha
Aplicaciones Western Blot, Simple Western, Gene Knock-Out, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 2443B
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen AINT, anti-HIF-1 alpha, anti-HIF1A, ARNT interacting protein, ARNT-interacting protein, Basic-helix-loop-helix-PAS protein MOP1, BHLHE78, Class E basic helix-loop-helix protein 78, HIF1, HIF-1 alpha, HIF1A, HIF-1A, HIF-1alpha, HIF-1-alpha, HIF1-alpha, hypoxia inducible factor 1 alpha subunit, hypoxia inducible factor 1 subunit alpha, hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor), hypoxia-inducible factor 1-alpha, Member of PAS protein 1, member of PAS superfamily 1, MOP1, PAS domain-containing protein 8, PASD8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno This recombinant HIF-1 alpha Antibody (2443B) was developed against partial recombinant human HIF-1 alpha protein (amino acids 1-826) [Uniprot# Q16665].
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Adaptive Immunity, Angiogenesis, Apoptosis, Autophagy, Cancer, Cardiovascular Biology, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Chromatin Research, Cytokine Research, HIF Target Genes, Hypoxia, Hypoxia Inducible Factors (HIF), Hypoxia Signaling, Immunology, Inflammation, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Signal Transduction, Transcription Factors and Regulators
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3091
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.