Descripción
- Para uso con GBOX
- Incluyen un estativo, componentes electrónicos y unidades de iluminación.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia en inmunotransferencia con multiplexing |
| Color | Verde, azul, infrarrojo, rojo lejano |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas Gbox Chemi |
| Cantidad | 1 |