Learn More
Syngene™ LED de alta intensidad para GBOX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17102506 Tienda Syngene Productos
Click to view available options
Color:
Infrarrojo, rojo lejano
Rojo, verde, azul
Verde, azul, infrarrojo, rojo lejano
Verde, azul, rojo lejano
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17102506
Marca: Syngene™ HILEDGBFR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las LED de alta intensidad Syngene™ para GBOX incluyen un estativo, componentes electrónicos y unidades de iluminación, y SOLO funcionan con la versión más reciente de GBOX (no con el sistema modular anterior).
  • Para uso con GBOX
  • Incluyen un estativo, componentes electrónicos y unidades de iluminación.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia en inmunotransferencia con multiplexing
Color Verde, azul, rojo lejano
Para utilizar con (equipo) Sistemas Gbox Chemi
Cantidad 1