Learn More
Brady™ HH83 portátil LTE - HF, NFC, código de barras
Descripción
- Lectores reforzados para la recogida de datos en entornos industriales adversos
- Diseño ergonómico para un uso ampliado, clasificación IP65 y totalmente a prueba de golpes
- Posibilidad de mejora a la variante RFID ACD cuando sea necesario
- Sensor de presencia de objetos (ToF) para activar automáticamente el escaneo
- Batería intercambiable: reemplace una batería vacía e instale una completamente cargada en cuestión de segundos
- Los lectores HH83 están diseñados para el reconocimiento rápido, preciso y fiable de la información de los códigos de barras.
Especificaciones
Especificaciones
| Altura (métrico) | 177 mm |
| Altura (imperial) | 7 in. |
| Anchura (métrico) | 78 mm |
| Anchura (imperial) | 3.1 in. |
| Fondo (métrico) | 35 mm |
| Fondo (imperial) | 1.4 in. |
| Peso (métrico) | 340 g |
| Peso (imperial) | 11.99 oz. |
| Para utilizar con (aplicación) | RFID Labeling, Asset Tracking, Warehouse Marking, Temperature Labeling, Food and Beverage, Inspection Tagging, Security Identification |
| Humedad | 10 to 95% (Non-condensing) |
| Mostrar más |