Learn More
Nordic ID HH83 4-Bay Desktop Charger
Código de producto. 30238420
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
145 x 462 x 62 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) unitSize
30238420 145 x 462 x 62 mm cada uno
1 options
Código de producto. 30238420
Marca: Nordic ID 311032
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cradle for charging and communication of 4 devices at once
  • Super fast charging or 4 devices simultaneously
  • Communication via USB (only HH devices)
  • Can charge 4 devices or 4 batteries
Especificaciones
Altura (métrico) 62 mm
Altura (imperial) 2.44 in.
Anchura (métrico) 462 mm
Anchura (imperial) 18.19 in.
Fondo (métrico) 145 mm
Fondo (imperial) 5.71 in.
Peso (métrico) 0.96 kg
Peso (imperial) 2.12 lb.
Certificaciones/conformidad CE
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 145 x 462 x 62 mm
Garantía 1 year
Tipo Charging Station
Alternate Part Number HH83-4U-DTC-KIT-EU
Tipo de tapón EU