missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGS Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16806753 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16806753 20 μL 20 microlitros
16896743 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16806753

Marca: Proteintech 103901AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HGS is involved in intracellular signal transduction mediated by cytokines and growth factors. When associated with STAM, it suppresses DNA signaling upon stimulation by IL-2 and GM-CSF. It could be a direct effector of PI3-kinase in vesicular pathway via early endosomes and may regulate trafficking to early and late endosomes by recruiting clathrin. HGS may concentrate ubiquitinated receptors within clathrin-coated regions. It is involved in down-regulation of receptor tyrosine kinase via multivesicular body (MVBs) when complexed with STAM. This complex binds ubiquitin and acts as sorting machinery that recognizes ubiquitinated receptors and transfers them to further sequential lysosomal sorting/trafficking processes. HGS may contribute to the efficient recruitment of SMADs to the activin receptor complex.

Especificaciones

Antígeno HGS
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HGS
N.º de referencia del gen O14964, Q99LI8
Alias de gen HGS, HRS, Protein pp110, ZFYVE8
Símbolos de los genes HGS
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HGS Fusion Protein Ag0589
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15239, 9146
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.