Learn More
Cytiva Cinta de fibra de vidrio HGF61
Código de producto. 15979170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
Tamaño de la unidad:
1 paquete
15979170 1 rollo 1 paquete
1 options
Código de producto. 15979170 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 18306236
Proporciona fuerza, eficiencia, fiabilidad y consistencia en la calidad de los datos en la monitorización continua del aire.
  • La cinta de fibra de vidrio HGF61 con ligante orgánico tiene una excelente resistencia mecánica sin desprendimiento de fibra.
  • Diseñado para la monitorización continua de partículas de aire
  • Compatible con la mayoría de monitores de aire continuo, y funciona bien tanto en entornos secos como húmedos.
  • Cada lote se somete a pruebas de calidad con un alto nivel de eficiencia de retención de aire del 99,99% a 0,3 um.
  • La cinta de fibra de vidrio HGF61 cumple los requisitos normativos globales para el muestreo continuo de partículas de aire.
  • Adecuado para muestreo PM1, PM2.5, PM10 y TSP y para método de atenuación beta
  • Proporciona una excelente consistencia de calidad de datos en el muestreo de aire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Monitorización del aire
Material Microfibra de vidrio
Grado HGF61
Incluye Ligante orgánico e inorgánico
Cantidad 1 rollo
Grosor (métrico) 285 μm
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • HGF61, 30 mm x 20 m, 1/PK
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glass oxide
  • UNKNOWN ACUTE-100% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contiene 100% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.