Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HGF de ratón
Código de producto. 15485273
Click to view available options
Cantidad:
10 x 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
Código de producto. 15485273
Marca: Invitrogen™ EMHGF
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para el factor de crecimiento de hepatocitos de ratón (HGF ms) cuantifica el HGF ms en suero, plasma o medio de cultivo celular de ratón. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el HGF ms natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para HGF de ratón está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
El factor de crecimiento de hepatocitos (HGF) es un miembro de la subfamilia de plasminógenos de las peptidasas S1. El polipéptido inactivo formado tras la traslación se escinde para producir una cadena alfa de 69 kDa y una cadena beta de 34 kDa. Un enlace disulfuro entre las dos cadenas activa el HGF. El HGF es secretado por las células mesenquimales y estimula la mitogénesis, la motilidad celular y la invasión de la matriz. Está involucrado en el crecimiento celular y la morfogénesis en una amplia variedad de tipos de tejidos. En los seres humanos, el HGF está presente en el cromosoma 7.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Q08048
Intervalo del ensayo 0,614-60 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 400 pg
Intervalo de calibración De 400 pg/ml a 60 ng/ml
Descripción Kit de Elisa para HGF, 96 ensayos, 1 kit, especie de ratón, familia de proteínas de quimiocinas y receptores, método de detección colorimétrica, enzimoinmunoanálisis de adsorción diseñado para la cuantificación y detección de HGF en muestras
Analitos detectables HGF
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Método de detección Colorimétrico
Formato del kit de inmunoensayo Sólido
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Quimiocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con las siguientes citocinas analizadas: CD30 de ratón, L CD30, T CD40, CRG-2, CTACK, CXCL16, eotaxina, eotaxina-2, ligando Fas, fractalquina, GCSF, GM-CFS, IFN-gamma, IGFBP-3, IGFBP-5, IGFBP-6, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-3 Rb, IL-4, IL-5, IL-9, IL-10, IL-12 p40/p70, IL-12 p70, IL-13, IL-17, KC, leptina R, LEPTINA(OB), LIX, L-selectina, linfotactina, MCP-1, MCP- 5, M-CSF, MIG, MIP-1 alfa, MIP-1 gamma, MIP-2, MIP-3 beta, MIP-3 alfa, PF-4, Pselectina, RANTES, SCF, SDF-1 alfa, TARC, TCA-3, TECK, TIMP-1, TNF-alfa, TNF RI, TNF RII, TPO, VCAM-1, VEGF.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Ratón
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 15234
Símbolo de gen C230052L06Rik,HGF/SF,NK1,NK2,SF,SF/HGF
Especie del huésped Ratón
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo C230052L06Rik, HGF/SF, NK1, NK2, SF, SF/HGF
Objetivo Ratón
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min