missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HGF Monoclonal Antibody (OTI1C6), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17577553
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17577553 30 μL 30 microlitros
17557553 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17577553 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807185S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno HGF
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1C6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Hgf
N.º de referencia del gen P14210
Alias de gen C230052L06Rik; DFNB39; Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; F-TCF; hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatocyte growth factor alpha chain; Hepatocyte growth factor beta chain; Hepatopoeitin A; hepatopoeitin-A; HepatopoietinA; hepatopoietin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; NK1; NK2; Scatter factor; scatter factor); SF; SF/HGF
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 200-494 of human HGF produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3082
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.