missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HGF Monoclonal Antibody (OTI1C6), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA807185
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Hepatocyte growth factor (HGF) is a member of the plasminogen subfamily of S1 peptidases. The inactive polypeptide formed upon translation undergoes cleavage to produce a 69 kDa alpha-chain and 34 kDa beta-chain. A disulphide bond between the two chains makes active HGF. HGF is secreted by mesenchymal cells and stimulates mitogenesis, cell motility, and matrix invasion. It is involved in cellular growth and morphogenesis in a wide variety of tissue types. In humans, HGF is present on chromosome 7.Especificaciones
| HGF | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| HGF | |
| DFNB39, F-TCF, HGFB, HPTA, SF | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3082 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI1C6 | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P14210 | |
| HGF | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 200-494 of human HGF produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2b |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido