missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HGF Activator Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15721322 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15721322 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15721322

Marca: Invitrogen™ PA563545

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: DERPWCYVVK DSALSWEYCR LEACESLTRV QLSPDLLATL PEPASPGRQA CGRRHKKRTF LRPRIIGGSS SLPGSHPWLA AIYIG Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 80%, Rat - 83%.

This gene encodes a member of the peptidase S1 protein family. The encoded protein is first synthesized as an inactive single-chain precursor before being activated to a heterodimeric form by endoproteolytic processing. It acts as serine protease that converts hepatocyte growth factor to the active form. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HGF Activator
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica Hgfac
N.º de referencia del gen Q04756
Alias de gen hepatocyte growth factor activator; Hepatocyte growth factor activator long chain; Hepatocyte growth factor activator short chain; HGF activator; HGFA; Hgfac
Símbolos de los genes Hgfac
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human HGF Activator. Recombinant protein control fragment (Product #RP-101193).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3083
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.