missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ HGD Polyclonal Antibody

Rabbit Polyclonal Antibody
Marca: Invitrogen™ PA551251
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The antibody detects endogenous levels of total HGD protein.
This gene encodes the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase. This enzyme is involved in the catabolism of the amino acids tyrosine and phenylalanine. Mutations in this gene are the cause of the autosomal recessive metabolism disorder alkaptonuria.
Especificaciones
| HGD | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| HGD | |
| aku; alkaptonuria; HGD; HGO; homogentisate 1, 2-dioxygenase; homogentisate 1,2-dioxygenase; homogentisate oxidase; homogentisate oxygenase; Homogentisic acid oxidase; homogentisicase | |
| Rabbit | |
| Antigen affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3081 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4 | |
| Q93099 | |
| HGD | |
| Fusion protein of human HGD. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido