missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HFE2 Mouse anti-Human, Clone: OTI4E2, lyophilized, TrueMAB™

Código de producto. 17610442
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17610442 100 μg 100 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17610442 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor CF809328

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Reconstitute with PBS (pH 7.3) and recommend to perform another round of desalting process using Product No. 7KMWCO

HFE2 is involved in iron metabolism. It may be a component of the signaling pathway which activates hepcidin or it may act as a modulator of hepcidin expression. It could also represent the cellular receptor for hepcidin.

Especificaciones

Antígeno HFE2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4E2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 8% trehalose and no preservative; pH 7.3
génica HFE2
N.º de referencia del gen Q6ZVN8
Alias de gen HFE2A, HJV, JH, RGMC
Símbolos de los genes HFE2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 36-263 of human HFE2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 148738
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.