Learn More
CPC™ Insertos de acoplamiento para grandes volúmenes con desconexión rápida Serie HFC: con válvula de cierre
Código de producto. 17806904
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,375 in
Tipo de producto:
Inserto de manguera dentada recta
Altura (imperial):
1 pulg
Longitud global (imperial):
1,9 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tipo de producto Altura (imperial) Longitud global (imperial) unitSize
17806904 0,375 in Inserto de manguera dentada recta 1 pulg 1,9 in paquete de 10
1 options
Código de producto. 17806904
Marca: CPC™ HFCD22612
Para el uso en equipos de laboratorio, instrumental médico y quirúrgico, transferencias de agua, sistemas de aire y otras aplicaciones
  • Tamaños de flujo de hasta 9,5 mm
  • Desconexión sencilla mediante pulsador
  • Resistentes a sustancias químicas y a la corrosión, compatibles con poliuretano, polietileno, nailon, PVC, silicona y otros materiales de tubos
  • Polipropileno, que se puede mezclar o combinar con una gran variedad de tipos de acoplamiento
  • Piezas de metal de acero inoxidable de tipo 316 (resortes internos, válvulas o cierres de pasador)
  • Se escucha un clic cuando el acoplamiento se ha conectado por completo
  • Los insertos están disponibles en configuraciones de flujo de válvula de cierre
Los tamaños de flujo del inserto y del cuerpo deben coincidir, aunque los tamaños de DI de los tubos pueden ser diferentes.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,375 in
Diámetro interior (métrico) 9,5 mm
Material Polipropileno
Longitud global (imperial) 1,9 in
Longitud global (métrico) 50 mm
Para utilizar con 9,5mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) 32 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) 0 °C
Forma T
Altura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 1 pulg
Incluye Válvulas de cierre
Color Gris
Presión máxima 60 psi
Max. Operating Temperature (English) 160 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 71°C
Tipo de producto Inserto de manguera dentada recta