missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEY1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7208470 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859404 20 μL 20 microlitros
16849404 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859404

Marca: Proteintech 199291AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif protein 1 belongs to the HEY family and is a Notch Signaling Pathway Protein. It contains one basic helix-loop-helix (bHLH) domain and one Orange domain. It is a downstream effector of Notch signaling which may be required for cardiovascular development. It acts as transcriptional repressor which binds preferentially to the canonical E box sequence 5′-CACGTG-3′. It represses transcription by the cardiac transcriptional activators GATA4 and GATA6. Hey1 is also reported to be expressed during development of the nervous system.

Especificaciones

Antígeno HEY1
Aplicaciones Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.31 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HEY1
N.º de referencia del gen Q9WV93, Q9Y5J3
Alias de gen BHLHb31, CHF 2, CHF2, HERP2, HESR 1, HESR1, HEY1, hHRT1, HRT 1, HRT1, OAF1
Símbolos de los genes HEY1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEY1 Fusion Protein Ag13906
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15213, 155437, 23462
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.