missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hey L Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
391.65€ - 685.65€
Especificaciones
| Antígeno | Hey L |
|---|---|
| Dilución | Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18461536
|
Novus Biologicals
NBP1-89981 |
0.1 mL |
725.00€ 685.65€ / 0.10 ml Ahorro 39.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18418336
|
Novus Biologicals
NBP1-89981-25ul |
25 μL |
415.00€ 391.65€ / 25 microlitros Ahorro 23.35€ 5% Descuento |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Hey L Polyclonal antibody specifically detects Hey L in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceEspecificaciones
| Hey L | |
| Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Neuroscience | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| BHLHB33, bHLHb33hHeyL, Class B basic helix-loop-helix protein 33, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif 3, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like, hairy/enhancer-of-split related with YRPW motif-like protein, Hairy-related transcription factor 3, HEY3, HEY-like protein, hHRT3, HRT3, HRT-3, MGC12623 | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids:VLEGPSSRADPVRIRLLSHLNSYAAEMEPSPTPTGPLAFPAWPWSFFHSCPGLPALSNQLAILGRVPSPVLPGVSSPAYPIPALRTAPLRRATGIILPARRNVLPSRGASSTRRARPLERPATPVPVAPSSRAARSSHIAPLLQSSSPT | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| Q9NQ87 | |
| 26508 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto