Learn More
Hexokinase 1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Código de producto. 30234765 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
30234765 20 μL 20 microlitros
30234648 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 30234765
Marca: Proteintech 684191IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The Hexokinase 1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human Hexokinase 1. This antibody recognizes human, mouse, rat, pig antigen. The Hexokinase 1 antibody has been validated for the following applications: WB, IP, IHC, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno Hexokinase 1
Aplicaciones Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2B4F9
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes HK1-ta; HK1-tb; HK1-tc; HKI; HXK1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3098
Especies diana Human, Mouse, Rat, Pig
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 100 kDa
Tipo de producto Monoclonal Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a