Learn More
HEXIM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7207944 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16816264 20 μL 20 microlitros
16806264 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16816264
Marca: Proteintech 165981AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Transcriptional regulator which functions as a general RNA polymerase II transcription inhibitor. In cooperation with 7SK snRNA sequesters P-TEFb in a large inactive 7SK snRNP complex preventing RNA polymerase II phosphorylation and subsequent transcriptional elongation.
Especificaciones
Antígeno HEXIM2
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.4 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HEXIM2
N.º de referencia del gen Q3TVI4, Q96MH2
Alias de gen HEXIM2, L3, Protein HEXIM2
Símbolos de los genes Hexim2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HEXIM2 Fusion Protein Ag9754
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124790, 303580, 71059
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG