missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HEXIM2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16570652
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16570652 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16570652

Marca: Invitrogen PA597827

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

HEXIM2 Polyclonal Antibody

HEXIM2 Polyclonal Antibody for Western Blot, IHC (P), ELISA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HEXIM2
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 4.97 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.03% ProClin 300; pH 7.4
génica HEXIM2
N.º de referencia del gen Q3TVI4, Q96MH2
Alias de gen 4933402L21Rik; hexamethylene bisacetamide inducible 2; hexamethylene bis-acetamide inducible 2; hexamethylene bis-acetamide-inducible protein 2; hexamethylene-bis-acetamide-inducible transcript 2; hexamthylene bis-acetamide inducible 2; HEXIM2; L3; MAQ1 paralog; protein HEXIM2; RGD1311635
Símbolos de los genes HEXIM2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Human Protein HEXIM2 protein (1-286AA).
Método de purificación Protein G
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 124790, 303580, 71059
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C or -80°C if preferred
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.