Learn More
Cromo hexavalente, solución estándar, Specpure™, Cr+6 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329887
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
11329887 100 mL 100 ml
11306069 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 11329887
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042234.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Hexavalent Chromium, standard solution is used in ion chromatography for measurement and determination of soluble Cr(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00717544
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexavalent Chromium standard solution
Nombre de nota Cr+6 1000μg/mL
Olor Odorless
Forma física Líquido
Color Amarillo
Solubilidad Miscible with water
Cantidad 100 mL
Grado Specpure
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexavalent Chromium, standard solution, Specpure, Cr(+6) 1000µg/ml
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Ammonium dichromate