Learn More
Hexanos (certificado ACS), Fisher Chemical™
Código de producto. p-216058 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
20 L
Envase:
Cubo de acero
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
20 litros
4 litros
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
12347083 1 L Frasco de vidrio 1 litro
12357083 4 L Frasco de vidrio 4 litros
15608755 20 L Cubo de acero 20 litros
3 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 12347083
Marca: Fisher Chemical H2921
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Cumple o supera las especificaciones más recientes de ACS. Lote real de análisis en la etiqueta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 92112-69-1
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexanes
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Punto de ebullición 65.5°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación -6.7°C (+20°F)
Identificación Pass Test
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Notas de grado de pureza Certified ACS
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥98.5 %
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica Less-than water
Número UN 1208
Índice Merck 15, 4732
Información de solubilidad Negligible
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Reactivo con certificación de la ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexanes (Certified ACS)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: hexane