Learn More
Draeger Safety Tubo de hexano
Código de producto. 15874767
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10/Caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
15874767 10/Caja paquete de 10
1 options
Código de producto. 15874767
Marca: Draeger Safety 8103681
Tubo de hexano Draeger Safety de 10 a 200 ppm con 5 ciclos; gire el tubo y pase de 300 a 25000 ppm con 1 ciclo.
  • Menor sensibilidad a partir de 10 ppm
  • Intervalo de medición dinámica de 10 a 2500 ppm, con dos escalas
  • n=5 con una escala de 10 a 200 ppm (75 segundos aprox.)
  • n=1 con una escala de 300 a 2500 ppm (solo 15 segundos)
  • Tiempo de medición mucho más corto
  • Intervalo de humedad ampliado, de 1 a 35 mg/l.
  • Intervalo de temperatura de funcionamiento ampliado, de 0 a 40 °C
  • Cambio de color con más distinción, de blanco a marrón verdoso
Especificaciones
Descripción Mide el tubo N-hexano 100/a de 50 a 3000 ppm
Cantidad 10/Caja
compliance-icons
Nombre del producto
  • Draeger tube Hexane 10 / a-> 10-250 ppm
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Formaldehyde