Learn More
Hexane, Laboratory Reagent, ≥95%, Honeywell™
Código de producto. 15651860 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
paquete de 4
paquete de 6
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15651860 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15641860 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15621870 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15681860 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15671860 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
5 options
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Código de producto. 15651860
Marca: Honeywell Research Chemicals 2087522.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto está sujeto a un impuesto especial sobre los hidrocarburos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96/CE.Lamentamos informarle que este producto no está disponible para Canarias, Ceuta y Melilla. Disculpe las molestias.
Laboratory Reagent,≥95%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 110-54-3
Fórmula molecular C6H14
Peso molecular (g/mol) 86.18
Número MDL MFCD02179311
Clave InChI VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
Nombre IUPAC hexano
SMILES CCCCCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexane
Punto de fusión -95°C
Color Incolora
Densidad 0.659g/mL at 25°C
Punto de ebullición 69°C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.077
Temperatura de inflamación −26°C (−14.8°F)
Punto de ignición 453°F
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción n20/D 1.375(lit.)
Fórmula lineal CH3(CH2)4CH3
Presión de vapor 132mmHg (20°C), 256mmHg (37.7°C), 5.2psi (37.7°C)
Número UN UN1208
Beilstein 1730733
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.18g/mol
Porcentaje de pureza ≥95%
Grado Reactivo de laboratorio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad por aspiración Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H304-Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H361f-Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: n-hexane