Learn More
Hexan-1-ol, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. p-7073064 Tienda Fisher Chemical Productos
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Recipiente de metal
Tamaño de la unidad:
25 LT
500 ML
Código de producto. 10428600
Marca: Fisher Chemical H/0450/PB08
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 111-27-3
Fórmula molecular C6H14O
Peso molecular (g/mol) 102.177
Número MDL 2982
Clave InChI ZSIAUFGUXNUGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-hexanol, hexyl alcohol, hexanol, n-hexanol, n-hexyl alcohol, 1-hexyl alcohol, 1-hydroxyhexane, amylcarbinol, caproyl alcohol, pentylcarbinol
PubChem CID 8103
ChEBI CHEBI:87393
Nombre IUPAC Hexan-1-ol
SMILES CCCCCCO
Especificaciones
Punto de fusión -52°C
Color Incolora
Punto de ebullición 156°C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.18g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.