Learn More
Hexametilenetramina, ACS, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11377918
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2 Kg
500 g
11377918 500 g 500 g
11387918 100 g 100 g
11367918 2 kg 2 Kg
3 options
Código de producto. 11377918
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036462.36
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-97-0 | C6H12N4 | 140.19 g/mol
Hexamethylenetetramine is used in the manufacturing of phenolic resins liquid preparations and molding compounds. It finds applications in in brake and clutch linings, abrasive products, non-woven textiles and fireproof materials. It is also used as a drug taken by mouth to prevent recurrent urinary tract infections. It is used as a solid fuel in association with 1,3,5-trioxane in campers, hobbyists, the military and relief organizations. It acts as a food additive and as a preservative. It is an important reagent in organic synthesis, especially Duff reaction, Sommelet reaction and in the Delepine reaction. Further, it is used in adhesives, coatings, sealants, and leather preservatives. It is utilized as a formaldehyde releaser for photographic film development and as a hardener for epoxy resins of the bisphenol A type.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-97-0
Fórmula molecular C6H12N4
Peso molecular (g/mol) 140.19
Número MDL MFCD00006895
Clave InChI VKYKSIONXSXAKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methenamine, hexamethylenetetramine, hexamine, urotropine, 1,3,5,7-tetraazaadamantane, hexamethylenamine, aminoform, methenamin, urotropin, formamine
PubChem CID 4101
ChEBI CHEBI:6824
SMILES C1N2CN3CN1CN(C2)C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethylenetetramine
Punto de fusión 280°C (sublimation)
Color Blanco
Densidad 1.33 g/mL
Temperatura de inflamación 250°C (482°F)
Cantidad 500 g
Número UN UN1328
Beilstein 2018
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,5966
Información de solubilidad Soluble in water,dimethyl sulfoxide,chloroform,ethanol and acetone. Slightly soluble in ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 140.19
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ACS
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethylenetetramine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane