Learn More
Hexametilenotetramina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Hexamethylenetetramine |
| Punto de fusión | 260.0°C |
| Color | Blanco a amarillo |
| Densidad | 1.3300g/mL |
| pH | 7 to 10 (1% aq. soln.) |
| Temperatura de inflamación | 250°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% |
| Envase | Frasco de plástico |
| Cantidad | 2.5 kg |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hexamethylenetetramine
- Atención
- Sólido inflamable Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H228-Sólido inflamable.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
- MIXTURE LIST-Contém: 1,3,5,7-Tetraazatricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane