Learn More
Hexametildisiloxano, grado NMR, 99,7 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopia de 1H RMN para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en vendas líquidas para proteger la piel de la irritación. También se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 100°C to 101°C |
| Nombre del producto químico o material | Hexamethyldisiloxane |
| Punto de fusión | -67°C |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula lineal | (CH3)3SiOSi(CH3)3 |
| Número UN | UN1993 |
| Beilstein | 1736258 |
| Temperatura de inflamación | −2°C (28°F) |
| Información de solubilidad | Slightly miscible with water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.38 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Hexamethyldisiloxane, NMR grade
- Peligro
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- MIXTURE LIST-Contém: Hexamethyldisiloxane