Learn More
Hexametildisiloxano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423814
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2500 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423814 100 mL 100 ml
11448890 25 mL 25 ml
11433814 500 mL 500 ml
11443814 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11423814 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A11848.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 107-46-0 | C6H18OSi2 | 162.379 g/mol
Hexamethyldisiloxane is used as a solvent in organic reactions. It finds application as an international standard for 1H NMR spectroscopy for calibrating chemical shift. Further, it is used in liquid bandages to protect skin from irritation. In addition, it is used to measure tissue oxygen tension as a receptor molecule. It is also used to make low-k dielectric materials for the semi-conductor industries by plasma-enhanced chemical vapor deposition(PECVD) method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El hexametildisiloxano se utiliza como disolvente en las reacciones orgánicas. Se aplica como estándar internacional para la espectroscopía de 1H NMR para calibrar el desplazamiento químico. Además, se utiliza en los vendajes líquidos para proteger la piel de la irritación. Además, se utiliza para medir la presión tisular de oxígeno como molécula receptora. También se utiliza para fabricar materiales dieléctricos de baja k para las industrias de semiconductores mediante el método de deposición de vapor químico reforzado con plasma (PECVD).
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, ácidos, bases y oxígeno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 107-46-0
Fórmula molecular C6H18OSi2
Número MDL MFCD00008265
Clave InChI UQEAIHBTYFGYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hexamethyldisiloxane, disiloxane, hexamethyl, hexamethyl disiloxane, oxybis trimethylsilane, fluka ag, hmdso, bis trimethylsilyl ether, belsil dm 0.65, bis trimethylsilyl oxide
PubChem CID 24764
ChEBI CHEBI:78002
Nombre IUPAC trimetil(trimetilsililoxi)silano
SMILES C[Si](C)(C)O[Si](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hexamethyldisiloxane
Punto de fusión -67°C
Densidad 0.764
Punto de ebullición 100°C to 101°C
Temperatura de inflamación −2°C (28°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal (CH3)3SiOSi(CH3)3
Índice de refracción 1.377
Cantidad 100 mL
Número UN UN1993
Beilstein 1736258
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Peso molecular (g/mol) 162.379
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.38
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Hexamethyldisiloxane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Hexamethyldisiloxane